Läs mer
Sodium Molybdate Dihydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Molybdate Dihydrate |
| Smältpunkt | 687°C (Elimination of Water of Crystallisation) |
| CAS | 10102-40-6 |
| Kvantitet | 50 kg |
| MDL-nummer | MFCD00149170 |
| Synonym | Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.95 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.71 g/cm3 at 22°C (for the Dihydrate) |