Läs mer
Natriummolybdatdihydrat, TRC
Produktkod. 30417165
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30417165 50 g
1 options
Produktkod. 30417165 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS64565050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium Molybdate Dihydrate
CAS 10102-40-6
Kvantitet 50 g
Molekylformel Mo O4 . 2 Na . 2 H2 O
Synonym Sodium molybdate dihydrate, Molybdate (MoO42-)','sodium','hydrate (1:2:2)','(T-4)- (9CI), Molybdic acid (H2MoO4)','disodium salt','dihydrate (8CI), Disodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Disodium molybdate dihydrate, Molyhibit 100, Sodium molybdate (Na2MoO4) dihydrate, Sodium molybdate (Na2MoO4.2H2O)
InChI formel InChI=1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo](=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; dioxid(dioxo)molybden; dihydrat
Molekylvikt (g/mol) 241.95
Formel vikt 243.8857