Läs mer
Sodium molybdate, MedChemExpress
Produktkod. 16481188
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16481188 5 g
1 options
Produktkod. 16481188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYD0851
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Sodium molybdate (Molybdate disodium) is a useful source of molybdate.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdate
CAS 7631-95-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel MoNa2O4
Kvantitet 5 g
Synonym Molybdate disodium
Löslighetsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (485.58 mM)
LEDER O=[Mo](O[Na])(O[Na])=O
Molekylvikt (g/mol) 205.94
Formel vikt 205.94
Kvalitet Research
Fysisk form Solid