Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Molybdate |
| CAS | 7631-95-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | MoNa2O4 |
| Synonym | sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442 |
| InChI-nyckel | TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;dioxid(dioxo)molybden |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.926 |
| PubChem CID | 61424 |
| Visa mer |