Läs mer
Natriummolybdat(VI) dihydrat, 99+%
Produktkod. 10503381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503381 100 g Plastflaska -
10164830 5 g Glasflaska 5g
10513381 500 g Plastflaska 500g
10043113 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10503381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 206371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.00 SEK
    787.65 SEK / 100g
    Save 147.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205,93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatriumdioxomolybdenumbis(olat)
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Namnnotering 99+%
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.28, 3.2800g/mL
Analysprocentintervall 99% min
Linjär formel Na2MoO4·2H2O
Fieser 15,294
Merck Index 15, 8776
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 560 g/L (o°C). Andra lösligheter: 1150 g/l (100 °C)
Formel vikt 241.95
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.