Läs mer
Natriummolybdat(VI)-dihydrat, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12357173 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12357173 500 g Plastflaska 500g
12337173 25 g Plastflaska 25g
12347173 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12357173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446365000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10102-40-6
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)molybden;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdate(VI) dihydrate
Kvantitet 500 g
Linjär formel Na2MoO4·2H2O
Merck Index 15,8776
Löslighetsinformation Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Formel vikt 241.95
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.28, 3.2800g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.