Läs mer
Natriummolybdenoxid, vattenfri, Mo 46,2%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346618
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346618 100 g 100g
11336618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012209.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7631-95-0 | MoNa2O4 | 205.926 g/mol
Det används som ett analytiskt reagens, korrosionsinhibitor och icke-oxiderande anodisk inhibitor. Det minskar nitritbehovet för vätskor som är hämmade med nitritamin och förbättrar korrosionsskyddet för karboxylatsaltvätskor. Det används i pigment, färgämnen, frostskyddsmedel, skäroljor, metallfinishmedel, vitmedel för zink, tillsats för gödningsmedel och mikronäringsämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-95-0
Molekylformel MoNa2O4
Molekylvikt (g/mol) 205.926
MDL-nummer MFCD00003486
InChI-nyckel TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate, disodium molybdate, sodium molybdate vi, natriummolybdat, molybdic acid, disodium salt, natriummolybdat german, sodium molybdate van, sodium molybdate na2moo4, unii-948qaq08i1, ccris 5442
PubChem CID 61424
ChEBI CHEBI:75215
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)molybden
LEDER [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdenum oxide
Smältpunkt 687°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel Na2MoO4
Merck Index 14,8645
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 205.92
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Mo 46.2%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.714
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.72 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.