Läs mer
Natriummolybdenoxiddihydrat, 98 %
Beskrivning
Natriummolybdenoxid används i stor utsträckning som gödselmedel inom jordbruket, och en korrosionshämmare är en icke-oxiderande anodisk hämmare. Det minskar galvanisk korrosionspotential, vilket är användbart vid industriell avloppsrening. Det rekommenderas för behandling av pisstjärt i broccoli och blomkål. Det är en föregångare till molybden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriummolybdenoxid används i stor utsträckning som gödselmedel inom jordbruket, och en korrosionshämmare är en icke-oxiderande anodisk hämmare. Det minskar galvanisk korrosionspotential, vilket är användbart vid industriell avloppsrening. Det rekommenderas för behandling av pisstjärt i broccoli och blomkål. Det är en föregångare till molybden.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Stabil. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium molybdenum oxide dihydrate |
| Smältpunkt | 100 °C (i -2H2O) |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Densitet | 2.71 |
| Merck Index | 14,8645 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 241,95 (205,92 Vattenfattig) |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.