Läs mer
Natriummolybdenoxiddihydrat, 98 %
Product Code. 11479496
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11479496 500 g 500g
11469496 100 g 100g
11489496 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11479496 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19222.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205,93 g/mol
Natriummolybdenoxid används i stor utsträckning som gödselmedel inom jordbruket, och en korrosionshämmare är en icke-oxiderande anodisk hämmare. Det minskar galvanisk korrosionspotential, vilket är användbart vid industriell avloppsrening. Det rekommenderas för behandling av pisstjärt i broccoli och blomkål. Det är en föregångare till molybden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Natriummolybdenoxid används i stor utsträckning som gödselmedel inom jordbruket, och en korrosionshämmare är en icke-oxiderande anodisk hämmare. Det minskar galvanisk korrosionspotential, vilket är användbart vid industriell avloppsrening. Det rekommenderas för behandling av pisstjärt i broccoli och blomkål. Det är en föregångare till molybden.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Stabil. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatrium;dioxid(dioxo)molybden;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Smältpunkt 100 °C (i -2H2O)
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.71
Merck Index 14,8645
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 241,95 (205,92 Vattenfattig)
Procent renhet 98%
Kvalitet Ograderat
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.