Läs mer
Sodium molybdenum oxide dihydrate, ACS, 99.5-103.0%
Produktkod. 11306628
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306628 100 g 100g
11396618 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11306628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012214.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-40-6 | MoNa2O4 | 205.93 g/mol
Det används i stor utsträckning som gödningsmedel i jordbruket, och en korrosionsinhibitor är en icke-oxiderande anodinhibitor. Det minskar galvanisk korrosionspotential, användbart vid industriell rening av avloppsvatten. Det rekommenderas för behandling av whiptail i broccoli och blomkål. Det är en föregångare för molybden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatriumdioxomolybdenumbis(olat)
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Smältpunkt 100°C-2H2O
Namnnotering For analysis ACS
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.5-103.0%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 241.95 (205.92 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White powder/flake/crystalline/beads
Densitet 2.71
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.