Läs mer
Natriummolybdenoxiddihydrat, ACS, 99,5–103,0 %
Produktkod. 11396618
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396618 500 g 500g
11306628 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012214.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10102-40-6 ∣ MoNa2O4 ∣ 205,93 g/mol
Det används i stor utsträckning som gödsel inom jordbruket och är en korrosionshämmare som är en icke-oxiderande anodisk inhibitor. Det minskar galvanisk korrosionspotential och är användbart vid industriell avloppsrening. Det rekommenderas för behandling av pisksvans i broccoli och blomkål. Det är en föregångare till molybden.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10102-40-6
Molekylformel H4MoNa2O6
Molekylvikt (g/mol) 241.96
MDL-nummer MFCD00149170
InChI-nyckel FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
PubChem CID 16211258
ChEBI CHEBI:75213
IUPAC-namn dinatriumdioxomolybdenumbis(olat)
LEDER O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium molybdenum oxide dihydrate
Smältpunkt 100 °C-2H2O
Namnnotering För analys ACS
Färg Klart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Utseende Vitt pulver/flage/kristallin/pärlor
Analysprocentintervall 99.5-103.0%
Densitet 2,71 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 241,95 (205,92 Vattenfattig)
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.