Läs mer
Sodium Monate A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Monate A |
| CAS | 66290-00-4 |
| Molekylformel | C17H27NaO7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic Acid Monosodium Salt, Sodium Monate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O7.Na/c1-8(5-14(19)20)4-12-16(22)15(21)11(7-23-12)6-13-17(24-13)9(2)10(3)18;/h5,9-13,15-18,21-22H,4,6-7H2,1-3H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b8-5+;/t9-,10-,11-,12-,13-,15+,16-,17-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | sodium;(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxybutan-2-yl]oxiran-2-yl]methyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 366.38 |
| Formel vikt | 366.1654 |