missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide-2,2,2-d3 Sulfate, CDN

Produktkod. 30319394
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30319394 0.01 g
30320441 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319394 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND68050.01G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Paracetamol O-Sulfate D3 (acetyl-D3) Sodium Salt
CAS 2733160-80-8
Molekylformel C8 D3 H5 N O5 S . Na
Kvantitet 0.01 g
Synonym N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 sodium salt, 4-Acetaminophen-d3 sulfate sodium salt, Sodium acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate sodium salt, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3) sodium salt, Sodium paracetamol-d3 sulfate
InChI formel InChI=1 S/C8H9NO5S.Na/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13;/h2-5 H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)[O-])cc1
IUPAC-namn sodium;[4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]phenyl] sulfate
Molekylvikt (g/mol) 256.226
Formel vikt 256.021 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.