Läs mer
Natrium N-(4-hydroxyfenyl)acetamid-2,2,2-d3 sulfat, TRC
Produktkod. 30328356
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328356 5 mg
30318090 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328356 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1612295MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Acetaminophen-d3 Sulfate
CAS 1020718-78-8
Molekylformel C8 2H3 H6 N O5 S
Kvantitet 5 mg
Synonym Acetamide-2,2,2-d3, N-[4-(sulfooxy)phenyl]- (ACI), N-[4-(Sulfooxy)phenyl]acetamide-2,2,2-d3 (ACI), 4-Acetaminophen-d3 sulfate, Acetaminophen sulfate-d3, N-(Acetyl-d3)-4-aminophenol O-sulfate, Paracetamol O-sulfate D3 (acetyl-D3), Paracetamol-d3 sulfate
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-6(10)9-7-2-4-8(5-3-7)14-15(11,12)13/h2-5H,1H3,(H,9,10)(H,11,12,13)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(OS(=O)(=O)O)cc1
IUPAC-namn [4-[(2,2,2-trideuterioacetyl)amino]fenyl] vätesulfat
Molekylvikt (g/mol) 234.24
Formel vikt 234.039