Läs mer
Sodium n-Decyl-d21 Sulfate, CDN
Produktkod. 30324558
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324558 0.25 g -
30310825 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324558 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND58750.25G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Decyl-D21 Sulfate
CAS 933826-83-6
Molekylformel C10 D21 O4 S . Na
Kvantitet 0.25 g
Synonym 1-Decan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-d21-ol, 1-(hydrogen sulfate), sodium salt (1:1) (ACI), Decyl-d21 1-(hydrogen sulfate) sodium salt, Sodium decyl-D21 sulfate, Sodium decyl sulfate-d21, Decyl-d21 sodium sulfate, Sulfuric acid monodecyl-d21 ester sodium salt, Sodium capryl-d21 sulfate
InChI formel InChI=1 S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-henicosadeuteriodecyl sulfate
Molekylvikt (g/mol) 281.455
Formel vikt 281.238 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity