Läs mer
Natrium n-decylsulfat, 98 %
Produktkod. 11447767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447767 25 g 25g
11427767 1 g 1g
11437767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16299.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-87-0 | C10H21NaO4S | 260,324 g/mol
natriumdecylsulfat används som ett överlägset dispergerings-, vät- och emulgeringsmedel som är lämpligt för tillverkning av gipsskivor, brandsläckningsskum, rengöringsmedel för mattor och klädsel, speciella industri- och allrengöringsmedel, oljefält och latextillverkning. Det har också använts i det för att användas i jonparkromatografi och iscellär elektrokinetisk kapillärkromatografi. andra applikationer &inkluderar HI I-rengöring, emulsionspolymerisation, brandbekämpning, industriella hjälpmedel, byggkemikalier, oljefält.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
natriumdecylsulfat används som ett överlägset dispergeringsmedel, vätnings- och emulgeringsmedel lämpligt för produktion av gipsskivor, brandsläckningsskum, mattor och klädselrengörare, speciella industri- och allrengöringsmedel, oljefält och latextillverkning. Det har också använts i det för att användas i jonparkromatografi och iscellär elektrokinetisk kapillärkromatografi. andra applikationer inkluderar HI&I-rengöring, emulsionspolymerisation, brandbekämpning, industriella hjälpmedel, byggkemikalier, oljefält.
Löslighet
Det är lösligt i H20 , dåligt löslig i organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk, Håll borta från syror Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-87-0
Molekylformel C10H21NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 260.324
MDL-nummer MFCD00041881
InChI-nyckel XZTJQQLJJCXOLP-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium decyl sulfate, sodium n-decyl sulfate, decyl sodium sulfate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt, sodium decyl sulphate, unii-al92m833sy, n-decyl sodium sulfate, sodium n-decylsulphate, sulfuric acid, monodecyl ester, sodium salt 1:1, sulfuric acid, decyl ester, sodium salt
PubChem CID 23665771
IUPAC-namn natrium;decylsulfat
LEDER CCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-decyl sulfate
Kvantitet 25 g
Beilstein 3576860
Löslighetsinformation Det är lösligt i H20, dåligt lösligt i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 260.33
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium n-decyl sulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-decyl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.