Läs mer
Natrium n-dodecylsulfat, 97 %, för elektrofores
Produktkod. 15416279
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416279 25 g 25g
15426279 100 g 100g
15436279 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15416279 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64241.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Natrium-n-dodecylsulfat är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att fungera som ett proteindenatureringsmedel. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer. Den finner tillämpning vid bestämning av proteinmolekylvikt genom polyakrylamidgelelektrofores och vid analys av hemoglobin. I livsmedelsprodukter används det som emulgeringsmedel och hjälpmedel för vispning. Det finns allmänt i tandkrämer, schampon, rakkrämer och bubbelbadformuleringar på grund av dess förtjockningseffekt och förmåga att skapa ett lödder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-n-dodecylsulfat är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att fungera som ett proteindenatureringsmedel. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer. Den finner tillämpning vid bestämning av proteinmolekylvikt genom polyakrylamidgelelektrofores och vid analys av hemoglobin. I livsmedelsprodukter används det som emulgeringsmedel och hjälpmedel för vispning. Det finns allmänt i tandkrämer, schampon, rakkrämer och bubbelbadformuleringar på grund av dess förtjockningseffekt och förmåga att skapa ett lödder.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något lösligt i etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-dodecyl sulfate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Smältpunkt ∼206°C
Kvantitet 25 g
Anteckningar om renhetsgrad Ultrapure
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Na
UN-nummer UN2926
Beilstein 3599286
Merck Index 14,8636
Löslighetsinformation Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
IUPAC-namn natrium;dodecylsulfat
Formel vikt 288.38
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.