Läs mer
Natrium-n-dodecylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Denaturerar och solubiliserar proteiner för elektrofores. Natrium-n-dodecylsulfat är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att fungera som proteindenatureringsmedel. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer. Den finner tillämpning vid bestämning av proteinmolekylvikt genom polyakrylamidgelelektrofores och vid analys av hemoglobin. I livsmedelsprodukter används det som emulgeringsmedel och hjälpmedel för vispning. Det finns allmänt i tandkrämer, schampon, rakkrämer och bubbelbadformuleringar på grund av dess förtjockningseffekt och förmåga att skapa ett lödder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Denaturerar och solubiliserar proteiner för elektrofores. Natrium-n-dodecylsulfat är ett anjoniskt rengöringsmedel som används för att fungera som proteindenatureringsmedel. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer. Den finner tillämpning vid bestämning av proteinmolekylvikt genom polyakrylamidgelelektrofores och vid analys av hemoglobin. I livsmedelsprodukter används det som emulgeringsmedel och hjälpmedel för vispning. Det finns allmänt i tandkrämer, schampon, rakkrämer och bubbelbadformuleringar på grund av dess förtjockningseffekt och förmåga att skapa ett lödder.
Löslighet Något löslig i etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium n-dodecyl sulfate |
| Namnnotering | Vatten <1,5 % |
| CAS | 151-21-3 |
| Smältpunkt | ∼206 °C |
| Analysprocentintervall | 99% (dry wt.) |
| Anteckningar om analysprocent | (dry wt.) |
| Molekylformel | C12H25NaO4S |
| MDL-nummer | MFCD00036175 |
| Kvantitet | 250 g |
| UN-nummer | UN2926 |
| Visa mer |
Safety and Handling
- Sodium n-dodecyl sulfate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate