Läs mer
Natrium n-dodecylsulfat (SDS), 20 % aq. soln.
Beskrivning
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. lösning används som ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som fettemulgeringsmedel, ett vätmedel, ett rengöringsmedel i kosmetika, läkemedel och tandkrämer. Det fungerar också som ett forskningsverktyg inom proteinbiokemi. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. lösning används som ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som fettemulgeringsmedel, ett vätmedel, ett rengöringsmedel i kosmetika, läkemedel och tandkrämer. Det fungerar också som ett forskningsverktyg inom proteinbiokemi. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer.
Löslighet Blandbar med etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium n-dodecyl sulfate (SDS) |
| Färg | Färglös |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 20 % vattenlösning |
| Kvantitet | 250 mL |
| Linjär formel | CH3(CH2)11OSO3Na |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol. |
| IUPAC-namn | natrium;dodecylsulfat |
| Formel vikt | 288.38 |
Säkerhet och hantering
- Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. soln.
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.