Läs mer
Natrium n-dodecylsulfat (SDS), 20 % aq. soln.
Produktkod. 15475639
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475639 500 mL 500ml
15465639 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475639 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63394.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1138.65 SEK / 500ml
    Save 281.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. lösning används som ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som fettemulgeringsmedel, ett vätmedel, ett rengöringsmedel i kosmetika, läkemedel och tandkrämer. Det fungerar också som ett forskningsverktyg inom proteinbiokemi. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Natrium-n-dodecylsulfat 20% aq. lösning används som ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som fettemulgeringsmedel, ett vätmedel, ett rengöringsmedel i kosmetika, läkemedel och tandkrämer. Det fungerar också som ett forskningsverktyg inom proteinbiokemi. Det används främst i tvättmedel för tvätt med många rengöringsapplikationer.
Löslighet Blandbar med etanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 151-21-3
Molekylformel C12H25NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 288.38
MDL-nummer MFCD00036175
InChI-nyckel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-dodecyl sulfate (SDS)
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Koncentration 20 % vattenlösning
Kvantitet 500 mL
Linjär formel CH3(CH2)11OSO3Na
Löslighetsinformation Blandbar med etanol.
IUPAC-namn sodium dodecyl sulfate
Formel vikt 288.38
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium n-dodecyl sulfate (SDS), 20% aq. Soln.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.