Läs mer
Natrium-n-hexadecylsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372506
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372506 5 g 5g
11362506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372506 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06402.06
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium-n-hexadecylsulfat används som ett anjoniskt ytaktivt ämne.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-01-0
Molekylformel C16H33NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 328.49
MDL-nummer MFCD00047766
InChI-nyckel PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
IUPAC-namn natrium;hexadecylsulfat
LEDER [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-hexadecyl sulfate
Smältpunkt 187 °C till 192 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 3578850
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 344.49
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium n-hexadecyl sulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.