Läs mer
Natrium n-oktadecylsulfat, 98 % (torrvikt), vatten <7 %
Produktkod. 11457297
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11457297 1 g 1g
11467297 5 g 5g
11477297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15042.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1120-04-3 | C18H37NaO4S | 372,54 g/mol
Natrium-n-oktadecylsulfat används i formuleringen av hårvårdsprodukter inklusive schampo, hudrengöringsmedel och andra hudvårdsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Natrium-n-oktadecylsulfat används i formuleringen av hårvårdsprodukter inklusive schampo, hudrengöringsmedel
och andra hudvårdsprodukter.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1120-04-3
Molekylformel C18H37NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 372.54
MDL-nummer MFCD00007469
InChI-nyckel NWZBFJYXRGSRGD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium stearyl sulfate, octadecyl sulfate sodium salt, sodium octadecyl sulfate, octadecyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctadecyl ester, sodium salt, sodium octadecyl sulphate, sodium monostearyl sulfate, unii-t4eww0y4ej, sodium n-octadecyl sulfate, sodium monooctadecyl sulfate
PubChem CID 23673604
IUPAC-namn natrium;oktadecylsulfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-octadecyl sulfate
Smältpunkt 176 °C till 180 °C
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 7 %
Linjär formel CH3(CH2)17OSO3Na
Kvantitet 1 g
Beilstein 3640871
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 372.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.