Läs mer
Natrium n-oktylsulfat, 99 %
Produktkod. 11449363
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449363 1 g 1g
11459363 5 g 5g
11469363 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449363 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11786.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 142-31-4 | C8H17NaO4S | 232,27 g/mol
Natrium-n-oktylsulfat är en användbar kemikalie för att studera den selektiva anrikningen av albumin i biologiska prover och för att bestämma den blandade lösningen av ett glycerinmodifierat katjoniskt ytaktivt ämne och ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som vätmedel, tvättmedel, dispergeringsmedel, emulgeringsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel för hårda ytor, dispergeringsmedel för kalktvål, alkaliskt rengöringsmedel, rengöringsmedel för metallbearbetning inom galvanisering, latex, metallbearbetning, papper, polymersyntes, textil, läder och andra industrier. Den finner användning som ett anjoniskt detergent och jonparande reagens som används i högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Natrium
-n-oktylsulfat är en användbar kemikalie för att studera den selektiva anrikningen av albumin i biologiska prover och för att bestämma den blandade lösningen av ett glycerinmodifierat katjoniskt ytaktivt ämne och ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som vätmedel, tvättmedel, dispergeringsmedel, emulgeringsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel för hårda ytor, dispergeringsmedel för kalktvål, alkaliskt rengöringsmedel, rengöringsmedel för metallbearbetning inom galvanisering, latex, metallbearbetning, papper, polymersyntes, textil, läder och andra industrier. Den finner användning som ett anjoniskt detergent och jonparande reagens som används i högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-31-4
Molekylformel C8H17NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 232.27
MDL-nummer MFCD00007470
InChI-nyckel WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium octyl sulfate, sodium n-octyl sulfate, sodium octyl sulphate, sipex ols, cycloryl os, duponol 80, sodium capryl sulfate, octyl sodium sulfate, sulfuric acid, monooctyl ester, sodium salt, octyl sulfate sodium salt
PubChem CID 2735107
IUPAC-namn natrium;oktylsulfat
LEDER CCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-octyl sulfate
Smältpunkt ∼195°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 3658635
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 232.28
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.