Läs mer
Natrium n-oktylsulfat, 99 %
Beskrivning
Natrium-n-oktylsulfat är en användbar kemikalie för att studera den selektiva anrikningen av albumin i biologiska prover och för att bestämma den blandade lösningen av ett glycerinmodifierat katjoniskt ytaktivt ämne och ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som vätmedel, tvättmedel, dispergeringsmedel, emulgeringsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel för hårda ytor, dispergeringsmedel för kalktvål, alkaliskt rengöringsmedel, rengöringsmedel för metallbearbetning inom galvanisering, latex, metallbearbetning, papper, polymersyntes, textil, läder och andra industrier. Den finner användning som ett anjoniskt detergent och jonparande reagens som används i högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-n-oktylsulfat är en användbar kemikalie för att studera den selektiva anrikningen av albumin i biologiska prover och för att bestämma den blandade lösningen av ett glycerinmodifierat katjoniskt ytaktivt ämne och ett anjoniskt ytaktivt ämne. Det används också som vätmedel, tvättmedel, dispergeringsmedel, emulgeringsmedel, avfettningsmedel, rengöringsmedel för hårda ytor, dispergeringsmedel för kalktvål, alkaliskt rengöringsmedel, rengöringsmedel för metallbearbetning inom galvanisering, latex, metallbearbetning, papper, polymersyntes, textil, läder och andra industrier. Den finner användning som ett anjoniskt detergent och jonparande reagens som används i högpresterande vätskekromatografi (HPLC).
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium n-octyl sulfate |
| Smältpunkt | ∼195 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 3658635 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
| Formel vikt | 232.28 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.