Läs mer
Natrium n-tridecylsulfat, 99 %, kan innehålla upp till ca 5 % vatten och kvarvarande lösningsmedel
Produktkod. 11479587
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479587 1 g 1g
11489587 5 g 5g
11499587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479587 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22089.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3026-63-9 | C13H27NaO4S | 302,405 g/mol
Natrium-n-tridecylsulfat fungerar som ett skummedel och ett vätmedel. Det används som rengöringsmedel och kan användas i industri- och hushållsrengöringsprodukter och produkter för personlig vård. Vidare fungerar det som ett emulgeringsmedel vid transport av kolväten. Utöver detta fungerar det som ett anjoniskt ytaktivt ämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Natrium-n-tridecylsulfat fungerar som ett skummedel och ett vätmedel. Det används som rengöringsmedel och kan användas i industri- och hushållsrengöringsprodukter och produkter för personlig vård. Vidare fungerar det som ett emulgeringsmedel vid transport av kolväten. Utöver detta fungerar det som ett anjoniskt ytaktivt ämne.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3026-63-9
Molekylformel C13H27NaO4S
Molekylvikt (g/mol) 302.405
MDL-nummer MFCD00024993
InChI-nyckel HQCFDOOSGDZRII-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium tridecyl sulfate, unii-jt30s80yr4, sodium n-tridecyl sulphate, sulfuric acid, mono-c8-18-alkyl esters, sodium salts, 1-tridecanol, 1-hydrogen sulfate , sodium salt 1:1, tridecyl sodium sulfate, sodium tridecyl sulphate, 1-tridecanol, hydrogen sulfate, sodium salt, sodium mono-c8-18-alkyl sulfates, sodium tridecylsulfate
PubChem CID 23668353
IUPAC-namn natrium;tridecylsulfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium n-tridecyl sulfate
Smältpunkt 185°C to 189°C
Anteckningar om analysprocent får forts. fram till≈ 2 % vatten och kvarvarande lösningsmedel
Linjär formel CH3(CH2)12OSO3Na
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 302.4
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.