Läs mer
Sodium - Na @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Produktkod. 17913676
Change view
Kvantitet:
200 g
Produktkod. Kvantitet
17913676 200 g
1 options
Produktkod. 17913676 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGONA1000200G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Sodium - Na @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
CAS 7440-23-5
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Sodium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Natrium, Sodio, Sodium metal
InChI formel InChI=1S/Na
LEDER [Na]
IUPAC-namn sodium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 22.99
Kvantitet 200 g
Formel vikt 22.9898 g/mol