Läs mer
Natriumnaftalen-2,6-disulfonat, TRC
Produktkod. 30418738
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30418738 50 g
1 options
Produktkod. 30418738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS64601050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Naphthalene-2,6-disulfonate
CAS 1655-45-4
Molekylformel C10H6Na2O6S2
Kvantitet 50 g
Synonym 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','sodium salt (1:2) (ACI), 2,6-Naphthalenedisulfonic acid','disodium salt (8CI','9CI), Disodium 2,6-naphthalenedisulfonate, Sodium naphthalene-2,6-disulfonate, 2,6-Naphthalenedisulfonic acid disodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H8O6S2.2Na/c11-17(12,13)9-3-1-7-5-10(18(14,15)16)4-2-8(7)6-9;;/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn disodium; naftalen-2,6-disulfonat
Molekylvikt (g/mol) 332.26
Formel vikt 331.9401