Läs mer
Natriumnikotinat, 98 %
Produktkod. 11425866
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425866 500 g 500g
11415866 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22224.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 54-86-4 | C6H4NNaO2 | 145,093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-86-4
Molekylformel C6H4NNaO2
Molekylvikt (g/mol) 145.093
MDL-nummer MFCD00064352
InChI-nyckel KFLRWGSAMLBHBV-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nicotinate, nicotinic acid sodium salt, sodium pyridine-3-carboxylate, natriumnicotinat german, unii-3zx78b4q2l, natriumnicotinat, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt, nicotinic acid, sodium salt, 3-pyridinecarboxylic acid, sodium salt 1:1, nicotinic acid sodium
PubChem CID 23687810
IUPAC-namn natrium; pyridin-3-karboxylat
LEDER C1=CC(=CN=C1)C(=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nicotinate
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 500 g
Formel vikt 145.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.