Läs mer
Sodium Nifurstyrenate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nifurstyrenic Acid Sodium |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9NO5.Na/c15-13(16)10-4-1-9(2-5-10)3-6-11-7-8-12(19-11)14(17)18;/h1-8H,(H,15,16);/q;+1/p-1/b6-3+; |
| Formel vikt | 281.03 |
| Procent renhet | >95% |