Läs mer
Natriumnitrat, 98+%
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriumnitrat används vid produktion av gödningsmedel, salpetersyra, pyroteknik, rökbomber, glas- och keramikemaljer. I kombination med bortrifluorid bildar det ett effektivt reagens för nitrering av aromatiska föreningar. Adsorption på alumina ger ett miljövänligt aromatiskt nitremedel. Dessutom används det som livsmedelskonserveringsmedel och som fast raketdrivmedel. Det används också som elektrolyt i en saltbrygga och som termiskt lagringsmedium i kraftverk.
Löslighet
Fritt löslig i vatten, ammoniak och hydrazin. Löslig i alkohol. Lätt löslig i pyridin.
Anteckningar
Natriumnitrat är hygroskopiskt till sin natur.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrate |
| Smältpunkt | ∼308 °C |
| Fysisk form | Kristallint pulver, nålar eller kristaller |
| Kvantitet | 2500 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 2.26 |
| UN-nummer | UN1498 |
| Merck Index | 14,8647 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten, ammoniak och hydrazin. Löslig i alkohol. Lätt löslig i pyridin. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Sodium nitrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
RUO– Endast forskningsanvändning