Läs mer
Sodium nitrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific™
Kemiska identifierare
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Molekylformel | NNaO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.99 |
| MDL-nummer | MFCD00011119 |
| InChI-nyckel | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| PubChem CID | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| IUPAC-namn | sodium;nitrate |
| LEDER | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Specifikationer
| Sodium nitrate | |
| 99+% | |
| NaNO3 | |
| 16,86 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium;nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Analysis |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| 15, 8778 | |
| Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.99 | |
| CHEBI:63005 | |
| 99+% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
In case of major
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
- Sodium nitrate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.