Läs mer
Sodium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014493.30
| Kvantitet | 250g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| NNaO3 | |
| MFCD00011119 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
Specifikationer
| Sodium nitrate | |
| 7631-99-4 | |
| 99.0% min. | |
| MFCD00011119 | |
| Soluble in water. Slightly soluble in methanol. | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.994 | |
| CHEBI:63005 | |
| ACS Reagent | |
| 2.26 |
| For ACS analysis | |
| 250g | |
| NNaO3 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium;nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| Hygroscopic |
Säkerhet och hantering
- Sodium nitrate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate