Läs mer
Natriumnitrat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11352448
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352448 1 kg 1kg
11362448 25 g 25g
11342448 250 g 250g
11332448 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11352448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014493.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    975.00 SEK
    814.65 SEK / 1kg
    Save 160.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7631-99-4 ∣ NNaO3 ∣ 84,99 g/mol
Vid tillverkning av HNO{3} som katalysator för tillverkning av H{2}SO{4}, vid tillverkning av glas, emalj för keramik, natriumnitrit. Natriumnitrat används vid produktion av gödningsmedel, salpetersyra, pyroteknik, rökbomber, glas- och keramikemaljer. I kombination med bortrifluorid bildar det ett effektivt reagens för nitrering av aromatiska föreningar. Adsorption på alumina ger ett miljövänligt aromatiskt nitreringsmedel. Dessutom används det som livsmedelskonserveringsmedel och som fast raketdrivmedel. Det används också som elektrolyt i en saltbrygga och som termiskt lagringsmedium i kraftverk.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Molekylformel NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrate
Smältpunkt 308 °C
Namnnotering För ACS-analys
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 1 kg
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,0 % min.
Densitet 2.26
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol.
IUPAC-namn sodium nitrate
Formel vikt 84.99
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS/Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
RUO– Endast forskningsanvändning