Läs mer
Natriumnitrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Synonymer: Salpetersyra natriumsalt
- Molekylformel: NaNO3
- Molar massa: 84,99 g/mol
- CAS: 7631-99-4
- EIN ECS nr: 231-554-3
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 308 °C |
| CAS | 7631-99-4 |
| pH | 5,5 – 8,3 (5 %, vatten) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | NNaO3 |
| MDL-nummer | MFCD00011119 |
| Synonym | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| InChI-nyckel | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Na+].[O-][N+]([O-])=O |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Natriumnitrat, pro analysi, ACS, ISO
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .