Beskrivning
Natriumnitrat, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 380 °C |
| Smältpunkt | 306 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 8 |
| Fysisk form | Kristallin fast |
| Kvantitet | 3 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 84,99 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitrate
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.