Läs mer
Natriumnitrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10696842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10696842 500 g 500g
10478990 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10696842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5560/53
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Natriumnitrat, certifierad AR för analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Molekylformel NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-namn natrium; nitrat
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 380 °C
Smältpunkt 306 °C
Färg Vitt
pH 5,5 till 8
Fysisk form Kristallin fast
Kvantitet 500 g
Förpackning Pulverburk av plast
Formel vikt 84,99 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.