Beskrivning
Natriumnitrat, Extra Pure, SLR
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 380 °C |
| Smältpunkt | 306 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,5 till 8 |
| Fysisk form | Fast kristallin |
| Kvantitet | 3 kg |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| IUPAC-namn | natriumnitrat |
| Formel vikt | 84,99 g/mol |