Läs mer
Natriumnitrat uppfyller den analytiska specifikationen för FCC, E251, 99,0–100,5 %, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrate |
| Namnnotering | Uppfyller FCC:s analytiska specifikation |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaNO3 |
| UN-nummer | 1498 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten 1 gm/1,1 ml, Löslig i alkohol 1 gm/125 ml, Löslig i bolingvatten 1 gm/0,6 ml, Löslig i kokande alkohol 1 gm/52 ml |
| IUPAC-namn | natrium; nitrat |
| Formel vikt | 84,99 g/mol |
| Procent renhet | 99 till 100,5 % |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate