Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrate |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | NaNO3 |
| UN-nummer | UN1498 |
| Formel vikt | 84.99g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |