Läs mer
Sodium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11317037
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11317037 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11317037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010873.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7631-99-4 | NNaO3 | 84.99 g/mol
Natriumnitrat används vid tillverkning av gödningsmedel, salpetersyra, pyroteknik, rökbomber, glas- och keramikemaljer. I kombination med bortrifluorid bildar den ett effektivt reagens för nitrering av aromatiska föreningar. Adsorption på aluminiumoxid ger ett miljövänligt aromatiskt nitreringsmedel. Vidare finner den användning som livsmedelskonservering och som ett fast raketdrivmedel. Det används också som en elektrolyt i en saltbrygga och som termiskt lagringsmedium i kraftgenereringssystem.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Molekylformel NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-namn natriumnitrat
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrate
Smältpunkt 308°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.999% (metals basis)
Löslighetsinformation Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine.
Formel vikt 84.99
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White crystals
Densitet 2.26 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.