Läs mer
Natriumnitrat, puriss. p.a. ACS Reagens, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrate |
| Namnnotering | Reag. ISO |
| Fysisk form | Crystalline |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaNO3 |
| UN-nummer | 1498 |
| Formel vikt | 84,99 g/mol |
| Procent renhet | ≥99.5% |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Sodium nitrate
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium nitrate