Läs mer
Natriumnitrat, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7072029 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15683420
Brand: Honeywell-Fluka 31440100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO,≥ 99,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Molekylformel NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-namn natrium; nitrat
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrate
Namnnotering Reag. ISO
Kvantitet 100 g
Linjär formel NaNO3
UN-nummer 1498
Formel vikt 84.99g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS/puriss. pa
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium nitrate