Läs mer
Natriumnitrat, Scharlab
Produktkod. 11318554
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11318554 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11318554 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO05010500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Specifikationer
CAS 7631-99-4
Kvantitet 500 g
Molekylformel NNaO3
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn natriumnitrat
Molekylvikt (g/mol) 84.99
Kvalitet Reagens
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Natriumnitrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .