missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium Nitrate, Supelco™

Produktkod. 15874850
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15874850 1 kg 1kg
15864850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15874850 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065371000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For analysis EMSURE™ ACS,ISO,Reag. Ph Eur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7631-99-4

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sodium Nitrate
Smältpunkt 308°C
Kvantitet 1 kg
MDL-nummer MFCD00011119
Synonym Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate
Molekylvikt (g/mol) 84.99
Kvalitet Research
Densitet 2.26 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.