Läs mer
Sodium nitrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium nitrate |
| Smältpunkt | 308°C |
| CAS | 7631-99-4 |
| Kvantitet | 25 kg |
| Densitet | 2.26 g/cm³ at 20°C |
| Synonym | Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.99 |
| Kvalitet | Not Available |