Läs mer
Sodium Nitrate, Supelco™
Produktkod. 15814860
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15814860 50 g 50g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 15814860 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065460050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Nitrate
Smältpunkt 308°C
CAS 7631-99-4
Kvantitet 50 g
MDL-nummer MFCD00011119
Synonym Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate
Molekylvikt (g/mol) 84.99
Kvalitet Research
Densitet 2.26 g/cm3 at 20°C