Läs mer
Sodium Nitrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrate |
| Smältpunkt | 308°C |
| CAS | 7631-99-4 |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00011119 |
| Synonym | Sodium nitrate, Nitric acid sodium salt, Sodium nitrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.99 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 2.26 g/cm3 at 20°C |