Läs mer
Sodium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Produktkod. 15646840 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15646840 25 g Poly bottle 25g
15636840 100 g Poly bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15646840 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7175225G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7631-99-4
Molekylformel NNaO3
Molekylvikt (g/mol) 84.99
MDL-nummer MFCD00011119
InChI-nyckel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
IUPAC-namn sodium nitrate
LEDER [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt Decomposes on heating
Kemiskt namn eller material Sodium nitrate
Smältpunkt 308°C
Färg Colorless
pH 5.0 to 7.0 (at 20°C)
Fysisk form Solid
Kvantitet 25 g
Linjär formel NaNO3
UN-nummer UN1498
Löslighetsinformation 883g/L (at 20°C)
Formel vikt 84.99g/mol
Procent renhet ≥99.999% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle