Läs mer
Natriumnitrit, 0,1 M standardiserad lösning, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411857
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411857 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15411857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043015.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00 SEK
    999.65 SEK / 500ml
    Save 200.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7632-00-0 | NNaO2 | 69,00 g/mol
Natriumnitrit, 0,1 M standardiserad lösning används för volymetrisk analys i laboratorier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium nitrite
CAS 7632-00-0, 7732-18-5
Ångtryck 17 mm Hg vid 20 °C
Densitet 1,01 g/cm3 vid 20 °C
Fysisk form Vätska
Molekylformel NNaO2
MDL-nummer MFCD00011118
Färg Färglös
Löslighet Blandbar med vatten, metanol, etanol, ammoniak och salpetersyra; Lätt blandbar med dietyleter
InChI-nyckel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].[O-]N=O
IUPAC-namn natrium; nitrit
Molekylvikt (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:78870
Formel vikt 69
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sodium nitrite: 0.7%; Water: 99.3%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.