Läs mer
Sodium Nitrite-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Nitrite-15N |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1; |
| Formel vikt | 69.9797 |